Learn More
HYDRANAL™: estándar 5.0, Honeywell Fluka™
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
- Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
- Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
- Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Standard 5.0 |
| CAS | 71-36-3, 95-47-6 |
| Cantidad | 100 mL |
| Temperatura de inflamación | 27°C (80.6°F) |
| Número UN | UN1993C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Standard 5.0
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol