Learn More
HYDRANAL™ - Disolvente, reactivo para la titulación volumétrica de KF de dos componentes (medio de trabajo), Solstice
Código de producto. 15674410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15674410 1 L 1 litro
15684410 2,5 L 2.50 litro
15604420 6 x 1 L paquete de 6
15694410 4 x 2,5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15674410 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 348001L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-56-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Solvent
CAS 67-56-1, 7446-09-5, 288-32-4, 7446-09-5
Densidad 0.89g/mL
Envase Botella recubierta de poliuretano
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11 °C (51,8 °F)
Número MDL MFCD00147197
Número UN UN3286
Grado Laboratorio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Solvent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, imidazole,sulphur dioxide