Learn More
HYDRANAL™: aceite disolvente, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de KF en aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Descripción
Ventajas de Hydranal reactivos de dos componentes:
- Alta velocidad de valoración
- Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
- Alta capacidad de tampón
- Titulador exacto y estable
- Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
- Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Solvent Oil |
| Nombre de nota | Reagent for volumetric two-component KF titration in oils (working medium) |
| Punto de ebullición | 63°C |
| % mín. CAS | ≥1.0000%, ≥30.0000% |
| % máx. CAS | <10.0000%, <5.0000% |
| CAS | 288-32-4, 67-56-1, 111-27-3, 7446-09-5 |
| Densidad | ∼0.83 g/mL |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Temperatura de inflamación | 17°C |
| Número MDL | MFCD00147197 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL Solvent Oil
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide