Learn More
HYDRANAL-Solvente™ E, Solstice
Código de producto. 15604370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15604370 2,5 L 2.50 litro
15624370 500 mL 500 ml
15694360 1 L 1 litro
15644370 6 x 500 mL paquete de 6
15634370 6 x 1 L paquete de 6
15614370 4 x 2,5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15604370 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 347302.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    241.99€ / 2.5 litros
    Ahorro 18.01€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Medio para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
Ventajas de Hydranal reactivos de dos componentes:
  • Alta velocidad de valoración
  • Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
  • Alta capacidad de tampón
  • Titulador exacto y estable
  • Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
  • Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Solvent E
CAS 64-17-5, 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Densidad 0.90g/mL
Envase Frasco
Cantidad 2,5 L
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Número MDL MFCD01867183
Número UN UN1170
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Solvent E
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.