Learn More
HIDRANAL-Tartrato™ sódico dihidratado, Solstice
Código de producto. 15664430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
6 x 100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15664430 6 x 100 g paquete de 6
15644430 25 g 25 g
15624430 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15664430 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 348036X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    392.15€ / paquete de 6
    Ahorro 27.85€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sustancia de prueba para la valoración volumétrica de Karl Fischer (contenido de agua ∼ 15,66 %, valor exacto en el informe de análisis)
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Cantidad 6 x 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Grado Karl Fischer