Learn More
HIDRANAL-Tartrato™ sódico dihidratado, Solstice
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
- Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
- Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
- Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Grado | Karl Fischer |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Sodium tartrate dihydrate