Learn More
ÁCIDO HIDRANAL-SALICÍLICO™, Solstice
Código de producto. 15675170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675170 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15675170 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 37865500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    50.81€ / 500 g
    Ahorro 3.19€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sustancia tampón para valoración de Karl Fischer
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Salicylic acid
CAS 69-72-7
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 157 °C (314,6 °F)
Número UN NONH for all modes of transport
Peso molecular (g/mol) 138.12
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL Salicylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.