Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Solstice
Descripción
- A base de etanol
- Sin imidazol
- Sin sustancias de CMR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI |
| Punto de fusión | -115 °C |
| % mín. CAS | ≥55% |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0,895 g/cm3 |
| pH | Desde 5 hasta 6 |
| Forma física | Líquido |
| CAS | 64-17-5 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| % máx. CAS | ≤80% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL NEXTGEN Solvent E-FI
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-ethykimidazole, sulphur dioxide, L-proline, 2-ethyl imidazole hydroiodide