Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Solstice
Código de producto. 17584946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
6 botellas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17584946 50 mL 50 ml
17594946 6 x 50 mL 6 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17584946 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 3447050ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00€
    443.01€ / 50 ml
    Ahorro 30.99€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Catolito para coulometría Karl Fischer Titulación de cetonas y electrolitos de baterías de Li-ion, a base de acetonitrilo, libre de alcoholes (libre de sustancias CMR).
  • HYDRANAL™ es la marca más confiable en Karl Fischer Titulación por su dedicación a la calidad, consistencia e innovación continua.
    • Amplia gama de productos con 60 artículos disponibles
    • 40 años de innovación – Consulta nuestros reactivos NEXTGEN AQUÍ
    • Servicio técnico y asistencia especializados
    • Más de 800 notas de aplicación disponibles en nuestro sitio web
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
% mín. CAS ≥2.00, ≥60.00
% máx. CAS <10.00, ≤20.00, <70.00
Color Naranja
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-05-8, 75-75-2
Densidad 0.906 g/cm3
pH 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación 12 °C a 13 °C
Envase Ampolla
Número UN UN2924
Información de solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole