Descripción
- HYDRANAL™ es la marca de mayor confianza en la valoración Karl Fischer debido a su dedicación a la calidad, la uniformidad y la innovación continua.
- Amplia gama de productos con 60 artículos disponibles
- 40 años de innovación: puede ver nuestros reactivos NEXTGEN AQUÍ
- Servicio técnico y asistencia especializados
- Más de 800 notas de aplicación disponibles en nuestro sitio web
- Consulte el procedimiento de funcionamiento estándar de NEXTGEN Coulomat A-FA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA |
| % mín. CAS | ≥2.00 |
| % máx. CAS | ≤20.00, <70.00, <10.00, <10.00 |
| Color | Naranja |
| CAS | 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, 75-05-8 |
| Densidad | 0.906 g/cm3 |
| pH | 5.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 12°C to 13°C |
| Mostrar más |