Learn More
Solstice HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Código de producto. p-7224405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
6 botellas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17893080 1 x 500 mL 500 ml
17504956 6 x 500 mL 6 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17893080 Proveedor Solstice N.º de proveedor 34471500ML
Añadir a la cesta
Anolito para coulometría Karl Fischer Titulación de cetonas y electrolitos de baterías de iones de litio, preferidas para celdas con diafragma, a base de acetonitrilo, libres de alcoholes (libres de sustancias CMR)
  • HYDRANAL™ es la marca más confiable en Karl Fischer Titulación por su dedicación a la calidad, consistencia e innovación continua.
    • Amplia gama de productos con 60 artículos disponibles
    • 40 años de innovación – Consulta nuestros reactivos NEXTGEN AQUÍ
    • Servicio técnico y asistencia especializados
    • Más de 800 notas de aplicación disponibles en nuestro sitio web
    • Consulte el procedimiento de funcionamiento estándar de NEXTGEN Coulomat A-FA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
% mín. CAS ≥2.00%, ≥10.00%, ≥2.00%
% máx. CAS ≥20.00%, <10.00%, <10.00%, <70.00%
Color Naranja
CAS Confidential Accelerator, 75-05-8, 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, Confidential Stabilizer 1
Densidad 0,906 g/cm3
pH 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 1 x 500 mL
Temperatura de inflamación 12 °C a 13 °C
Envase Frasco de vidrio
Número UN 2924
Información de solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole