Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Descripción
- HYDRANAL™ es la marca más confiable en Karl Fischer Titulación por su dedicación a la calidad, consistencia e innovación continua.
- Amplia gama de productos con 60 artículos disponibles
- 40 años de innovación – Consulta nuestros reactivos NEXTGEN AQUÍ
- Servicio técnico y asistencia especializados
- Más de 800 notas de aplicación disponibles en nuestro sitio web
- Consulte el procedimiento de funcionamiento estándar de NEXTGEN Coulomat A-FA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA |
| % mín. CAS | ≥2.00, ≥60.00 |
| % máx. CAS | <70.00, <10.00, <10.00 |
| Color | Naranja |
| Densidad | 0.906 g/cm3 |
| CAS | Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, 75-05-8 |
| pH | 5.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 12 °C a 13 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole