Learn More
HYDRANAL-Tamiz™ molecular 0,3 nm, Solstice
Código de producto. 15664120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15664120 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15664120 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 34241250G
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Agente secante para aire y gases para valoración Karl Fischer
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Molecular sieve 0.3 nm
Densidad >2 g/3
Tamaño de poro 0.3 nm
Cantidad 250 g
CAS 1318-02-1
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre del producto
  • HYDRANAL Molecular sieve 0.3 nm