Learn More
HYDRANAL™ - Kit de prueba de humedad, Honeywell™
Código de producto. 15685160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15685160 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15685160 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 378581EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Kit de prueba para la determinación visual del agua de conformidad con Karl Fischer sin titulador
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Moisture Test Kit
Cantidad 1 unidad
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Número UN UN1993BE