Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver MH, reactivo para la titulación volumétrica de un solo componente de KF en sustancias no polares, grasas y aceites (medio de trabajo), Solstice
Description
Ventajas de Hydranal reactivos de un componente:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactantes, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La adición de 2-metilimidazol además de imidazol mejora la estabilidad y elimina la formación de cristales que pueden interferir con el rendimiento ’del titulador.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - LipoSolver MH |
| Nombre de nota | Reactivo para la titulación volumétrica de un solo componente de KF en sustancias no polares, grasas y aceites (medio de trabajo) |
| Punto de ebullición | de 65 °C |
| % mín. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| Densidad | ∼0,80 g/mL |
| CAS | 67-56-1, 111-27-3 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| % máx. CAS | <50.0000% |
| Temperatura de inflamación | 14 °C |
| Número MDL | MFCD02687787 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.