Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver CM, reactivo para la titulación volumétrica de un solo componente de KF en sustancias no polares, grasas y aceites (medio de trabajo), Solstice
Código de producto. 15645160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15645160 1 L 1 litro
15655160 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15645160 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 378551L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en sustancias no polares, grasas y aceites (a base de cloroformo-metanol)
Ventajas de Hydranal reactivos de un componente:
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
  • Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
  • Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
  • Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactantes, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La adición de 2-metilimidazol además de imidazol mejora la estabilidad y elimina la formación de cristales que pueden interferir con el rendimiento ’del titulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-LipoSolver CM
Densidad 1.25g/mL
CAS 67-56-1, 67-66-3
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 23 °C (73,4 °F)
Número MDL MFCD02687786
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1992
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-LipoSolver CM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H302+H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol