Learn More
HIDRANAL-Imidazol™, Solstice
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
- Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
- Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
- Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Imidazole |
| Envase | Frasco de plástico |
| CAS | 288-32-4 |
| Cantidad | 500 g |
| Temperatura de inflamación | 145 °C (293 °F) |
| Número UN | UN3263 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Imidazole
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: imidazole