Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
- Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
- Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
- Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Humidity absorber |
| CAS | 7631-86-9 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | NONH for all modes of transport |