Learn More
HYDRANAL™: formamida seca, disolvente para valoración de KF, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15644360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Código de producto. 15644360
Marca: Honeywell-Hydranal 347241L
Solicitar formato a granel o personalizado
Disolvente para valoraciones de Karl Fischer
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Formamide dry
Densidad 1.134g/mL at 25°C
CAS 75-12-7
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Fórmula lineal HCONH2
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Formamide dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formamide