Learn More
HYDRANAL™ - CRM Tartrato de sodio dihidrato, material de referencia certificado para Karl Fischer titulación (contenido ∼de agua 15,66%), Solstice
Código de producto. 15675725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675725 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15675725 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 3442410G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Material de referencia certificado para valoración Karl Fischer (contenido de agua ∼ 15,66 %, valor exacto en el certificado de análisis)
Ventajas de los estándares de agua CRM HYDRANAL:
  • Para aplicaciones volumétricas y culombimétricas Karl Fischer
  • Fabricado conforme a los requisitos ISO 17034
  • Certificado de análisis que muestra el contenido exacto de agua y la incertidumbre expandida, además de información exhaustiva sobre el producto e instrucciones de uso
  • Estudios de estabilidad y homogeneidad relacionados con los lotes
  • Verificado según estándares externos como NIST SRM 2890 o NMIJ CRM 4222
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - CRM Sodium tartrate dihydrate
Nombre de nota Material de referencia certificado para Karl Fischer la titulación (contenido ∼de agua 15,66%)
CAS 6106-24-7
Densidad 1.820 g/cm3
Cantidad 10 g
% máx. CAS ≤100.0000%
Notas del porcentaje del ensayo agua eficaz, volumétrico
Fórmula molecular C4H8Na2O8
Número MDL MFCD00150035
Envase Frasco de vidrio
Clave InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioico; sodio; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Grado Material de referencia certificado