Learn More
HYDRANAL™ - Aceite Coulomat, reactivo para valoración culombimétrica KF en aceites (solución de anolito), para células sin diafragma, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15644620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
6 × 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15644620 100 mL 100 ml
15664620 500 ml 500 ml
15674620 6 × 100 mL paquete de 6
15694620 6 x 500 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15644620 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 34868100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Anolito para valoración por culombimetría Karl Fischer en aceites (basado en cloroformo-metanol-xileno), preferido para células con diafragma
Ventajas de Hydranal Reactivos coulométricos
  • Facilidad de uso
  • Alta precisión para cantidades de trazas de agua
  • Condiciones estables del recipiente de valoración
  • Amplia gama de productos
  • Larga vida útil (hasta cinco  años)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Coulomat Oil
CAS 95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 8°C (46.4°F)
Número UN UN1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.