Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AD, reactivo para valoración culombimétrica KF (solución de catolito), Honeywell FlukaHoneywell Fluka™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Coulomat CG |
| Nombre de nota | Reagent for coulometric KF titration (catholyte solution) |
| Punto de ebullición | 63°C |
| % mín. CAS | ≥1.0000%, ≥30.0000% |
| % máx. CAS | ≤5.0000%, <5.0000% |
| CAS | 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5 |
| Densidad | 1.064 g/cm3 |
| Cantidad | 1 kit |
| Temperatura de inflamación | 14°C |
| Envase | Ampolla |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Coulomat CG
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine hydrochloride, methanol,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide