Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, Reactivo para la titulación coulométrica de KF en cetonas (solución de catolitos), Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Coulomat CG-K |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 123-39-7 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 10 ampollas de 5 ml |
| Temperatura de inflamación | 64 °C (147,2 °F) |
| Grado | Culombimetría |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid