Descripción
Ventajas de Hydranal Reactivos coulométricos
- Facilidad de uso
- Alta precisión para cantidades de trazas de agua
- Condiciones estables del recipiente de valoración
- Amplia gama de productos
- Larga vida útil (hasta cinco años)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Coulomat AF 7 |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1 |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 11°C (51.8°F) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Número UN | UN1230 |