Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AD, reactivo para valoración culombimétrica KF (solución de anolito), para células sin diafragma, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15624460 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15624460 6 x 500 mL paquete de 6
15614460 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15624460 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 348106X500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Coulomat AD
Cantidad 6 x 500 mL
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Número UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Coulomat AD
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, sulphur dioxide, imidazole, 1H-Imidazole monohydriodi