Learn More
HYDRANAL™ - Compuesto 5 K, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Composite 5 K |
| % máx. CAS | <5% |
| Color | Marrón |
| Densidad | 1,170 g/cm3 (20 °C) |
| CAS | 111-90-0 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Temperatura de inflamación | 99 °C |
| Sinónimo | DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol |
| Grado | Valoración volumétrica monocomponente de KF |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 5K SC
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh