Learn More
HYDRANAL™ - Compuesto 5 K, reactivo para titulación volumétrica de un solo componente Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol), Solstice
Código de producto. 15684470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15684470 1 L 1 litro
15614480 500 mL 500 ml
15694470 2,5 L 2.50 litro
15634480 6 x 500 mL paquete de 6
15624480 6 x 1 L paquete de 6
15604480 4 x 2,5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15684470 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 348161L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 111-90-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densidad 1.15g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 90 °C (194 °F)
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Composite 5 K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monoh