Learn More
HYDRANAL™ - Compuesto 5, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Composite 5 |
| CAS | 693-98-1 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Sinónimo | DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol |
| Grado | Valoración volumétrica monocomponente de KF |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 SC
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine