Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ - Compuesto 5, Solstice
Descripción
Las botellas Smart Chemical Hydranal™ de Solstice están integradas con un chip RFID, visible en forma de una nueva etiqueta, que recoge información esencial para cada titulación, incluyendo el código del artículo, nombre del producto, número de lote, vida útil y concentración numérica.
- Transferencia segura de datos: Asegúrate de que los datos de los reactivos sean correctos y completos en todo momento, con un flujo de información rastreable.
- Configuración eficiente del sistema: Reduce el tiempo de instalación del sistema con transferencia automática de datos de reactivos.
La etiqueta RFID es actualmente compatible con los tituladores de la línea Compact y Excellence de Karl Fischer Mettler Toledo (cuando se actualiza con lector RFID externo) y está disponible en nuestros valoradores volumétricos más vendidos Hydranal .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Composite 5 |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1 |
| Densidad | 1,17 g/cm3 |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 99 °C |
| Envase | Frasco Mettler-Toledo Smart Chemical |
| Grado | Karl Fischer |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL Composite 5
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine,imidazole, 2-Methyl