Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ - Compuesto 2, Solstice
Código de producto. 16214432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16214432 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 16214432 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 348061LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    200.27€ / 1 litros
    Ahorro 14.73€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Añadir a la cesta
Agente de valoración para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol).
Las botellas Smart Chemical Hydranal™ de Solstice están integradas con un chip RFID, visible en forma de una nueva etiqueta, que recoge información esencial para cada titulación, incluyendo el código del artículo, nombre del producto, número de lote, vida útil y concentración numérica.
  • Transferencia segura de datos: Asegúrate de que los datos de los reactivos sean correctos y completos en todo momento, con un flujo de información rastreable.
  • Configuración eficiente del sistema: Reduce el tiempo de instalación del sistema con transferencia automática de datos de reactivos.
La etiqueta RFID es actualmente compatible con los tituladores de la línea Compact y Excellence de Karl Fischer Mettler Toledo (cuando se actualiza con lector RFID externo) y está disponible en nuestros valoradores volumétricos más vendidos Hydranal .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 10034-85-2
Densidad 1,110 g/cm3
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación de 103 °C
Envase Frasco Mettler-Toledo Smart Chemical
Grado Reactivo