Learn More
HYDRANAL™ - Compuesto 1, Reactivo para titulación volumétrica de un solo componente Karl Fischer (sin metanol), Solstice
Código de producto. 15624490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624490 1 L 1 litro
15634490 500 mL 500 ml
15654490 6 x 500 mL paquete de 6
15644490 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15624490 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 348271L
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Methanol-free reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Composite 1
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 111-90-0
Densidad 1.11g/mL
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 90 °C (194 °F)
Grado Karl Fischer
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Composite 1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh