Learn More
HYDRANAL™ - Cloroformo, disolvente para la titulación de KF, Solstice
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
- Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
- Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
- Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Chloroform |
| Nombre de nota | Disolvente para la titulación KF |
| CAS | 67-66-3, 64-17-5, 67-66-3 |
| Punto de ebullición | 60 °C a 62 °C |
| % mín. CAS | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
| Densidad | 1.48 g/cm3 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| % máx. CAS | <1.0000% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Número UN | UN1888 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Chloroform
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: chloroform