Learn More
HYDRANAL™ - Ácido benzoico, sustancia tampón para la titulación de KF, Solstice
Código de producto. 15613650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15613650 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15613650 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 32035500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    70.87€ / 500 g
    Ahorro 5.13€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Sustancia tampón para valoración de Karl Fischer
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydranal™-Benzoic Acid
CAS 65-85-0
Punto de ebullición 249 - 250 °C
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
% máx. CAS 100.00
Temperatura de inflamación 121 °C (249,8 °F)
Notas de grado de pureza Auxiliares para la titulación KF
Envase Frasco de plástico
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 500GR HYDRANAL-Benzoic acid Buffer substance for K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: benzoic acid