Learn More
HYDRANAL™ - Ácido benzoico, Solstice
Código de producto. 17101236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17101236 6 x 500 g paquete de 6
1 options
Código de producto. 17101236 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 320356X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    374.10€ / paquete de 6
    Ahorro 26.90€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Sustancia tampón para valoración de Karl Fischer
Hydranal™ es la marca de mayor confianza en la valoración Karl Fischer debido a su dedicación a la calidad, la uniformidad y la innovación continua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Benzoic acid
CAS 65-85-0
Cantidad 6 x 500 g