Learn More
Hidrmetilón, TRC
Código de producto. 30135419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135419 1 g 1 g
30133951 10 g 10 g
30012407 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6752001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67485-29-4
Fórmula molecular C25 H24 F6 N4
Peso molecular (g/mol) 494.48
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, tetrahydro-5,5-dimethyl-, [3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethenyl]-2-propenylidene]hydrazone (9CI), AC 217300, Amdro, Combat, Hydramethylnon, Maxforce, Maxforce Gel K, Maxforce Roach Killer Bait Gel, NSC 379665, 1,4-Pentadien-3-one, 1,5-bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, 2-(1,4,5,6-tetrahydro-5,5-dimethyl-2-pyrimidinyl)hydrazone
Nombre IUPAC N-[[(1E,4E)-1,5-bis[4-(trifluorometilfenil]penta-1,4-dien-3-ilideno]amino]-5,5-dimetil-1,3-diazinano-2-imina
SMILES CC1(C)CNC(=NN=C(\C=C\c2ccc(cc2)C(F)(F)F)\C=C\c3ccc(cc3)C(F)(F)F)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydramethylnon
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24F6N4/c1-23(2)15-32-22(33-16-23)35-34-21(13-7-17-3-9-19(10-4-17)24(26,27)28)14-8-18-5-11-20(12-6-18)25(29,30)31/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H2,32,33,35)/b13-7+,14-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.1905