Learn More
Clorhidrato de hidralazina, TRC
Código de producto. 30138493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138493 1 g 1 g
30132801 50 mg 50 miligramos
18052720 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7165311G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-20-1
Fórmula molecular C8 H8 N4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 196.64
Sinónimo Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
Nombre IUPAC ftalacin-1-ilhidracina; clorhidrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydralazine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NNc1nncc2ccccc12
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0516
Porcentaje de pureza >95%