Learn More
Clorhidrato de hidralazina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326355 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30326355 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14219100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydralazine hydrochloride
CAS 304-20-1
Nombres de analitos o componentes Hydralazine hydrochloride
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H8 N4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NNc1nncc2ccccc12
Nombre IUPAC ftalacin-1-ilhidracina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 196.64
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196,0516 g/mol