Learn More
Compuesto 5 HYDRA-POINT™, reactivos volumétricos de un componente, J.T. Baker™
Código de producto. 10377541 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10377541 2.5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10377541 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8890.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.58€
    401.95€ / 2.5 litros
    Ahorro 164.63€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Reactivo de un componente sin piridina para valoración volumétrica Karl Fischer
  • Reactivos volumétricos para la determinación del agua mediante valoración de Karl Fischer
  • No importa cuáles sean los requisitos para sistemas volumétricos, los reactivos de Karl Fischer HYDRA-POINT™ facilitan la determinación del agua y no presentan problemas
  • No contienen piridina y están especialmente formulados para los procedimientos de aplicación existentes para proporcionar resultados uniformes y fiables para todo tipo de muestras
  • Formulado para alcanzar cada criterio de valoración de forma rápida, precisa y con reproducibilidad
  • Precisión: los reactivos cuentan con tituladores que son más estables con menos desviación, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a reducir el uso de reactivos
  • Para su uso con metanol seco HYDRA-POINT™ n.º de producto 8898
Especificaciones
Cantidad 2.5 L
Número UN 2922
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 mg/ml de H2O