Learn More
HYDRA-POINT™ Composite 5, J.T. Baker™
Código de producto. 15544055 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15544055 6 x 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15544055 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8890.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.90€
    188.34€ / 1 litros
    Ahorro 88.56€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Desarrollado específicamente para hacer que la determinación del agua sea sencilla y sin problemas. J.T. Baker™ HYDRA-POINT™ Composite 5 es un reactivo monocomponente sin piridina (titulador: 5 mg como mín. de H2O por ml) para su us
Los tituladores y disolventes HYDRA-POINT logran un equilibrio rápido dentro del recipiente de reacción Karl Fischer, lo que proporciona una mayor eficiencia de laboratorio y velocidad de análisis. Están especialmente formulados para los procedimientos de aplicación existentes para proporcionar resultados uniformes y fiables para todo tipo de muestras.
  • Sin piridina: El uso de piridina en el laboratorio tiene peligros bien reconocidos, además de su olor desagradable
  • Productividad: Formulado para alcanzar cada punto final de forma rápida, precisa y con reproducibilidad, lo que permite más valoraciones en menos tiempo
  • Precisión y eficiencia: Los tituladores son más estables con menos desviación, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a reducir el uso de reactivos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Composite 5
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición >de 34 °C
Color Rojo amarronado
CAS 7446-09-5, 7553-56-2, 288-32-4
Forma física Líquido
Cantidad 6 x 1 L
Fórmula molecular C3H4N2
Número MDL MFCD00005183
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad No o parcialmente miscible
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 68.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Imidazol (10-25 %), yodo (5-12,5 %), dióxido de azufre (2,5-10 %)