Learn More
hidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydantoin |
| CAS | 461-72-3 |
| Fórmula molecular | C3 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7) |
| SMILES | O=C1CNC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | imidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0273 |