Learn More
Hidantoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469090 100 g Frasco de plástico 100 g
10134280 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10469090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168701000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-72-3 | C3H4N2O2 | 100.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-72-3
Fórmula molecular C3H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 100.08
Número MDL MFCD00005259
Clave InChI WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydantoin, 2,4-imidazolidinedione, glycolylurea, imidazole-2,4 3h,5h-dione, dantochlor, 2,4 3h,5h-imidazoledione, hydantoine, ccris 6532, 2-imidazolin-4 or 5-one, 2-hydroxy, 4h-imidazole-2,5-diol
PubChem CID 10006
ChEBI CHEBI:27612
Nombre IUPAC imidazolidina-2,4-diona
SMILES O=C1CNC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydantoin
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 220°C to 223°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 242
Índice Merck 15, 4799
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in alkali,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino