Learn More
Hidantoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494104 100 g 100 g
11404114 500 g 500 g
11414114 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12486.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-72-3 | C3H4N2O2 | 100.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-72-3
Fórmula molecular C3H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 100.08
Número MDL MFCD00005259
Clave InChI WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydantoin, 2,4-imidazolidinedione, glycolylurea, imidazole-2,4 3h,5h-dione, dantochlor, 2,4 3h,5h-imidazoledione, hydantoine, ccris 6532, 2-imidazolin-4 or 5-one, 2-hydroxy, 4h-imidazole-2,5-diol
PubChem CID 10006
ChEBI CHEBI:27612
Nombre IUPAC imidazolidina-2,4-diona
SMILES O=C1CNC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydantoin
Punto de fusión 221°C to 223°C
Cantidad 100 g
Beilstein 110598
Índice Merck 14,4761
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.08
Porcentaje de pureza 99%