Learn More
Hidantoína-5-13C, 1-15N, TRC
Código de producto. 30006391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006391 1 mg 1 miligramo
30008641 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6750031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189697-61-7
Fórmula molecular C213CH4N15NO2
Peso molecular (g/mol) 102.06
SMILES O=C1[13CH2][15NH]C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydantoin-5-13C,1-15N
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)/i1+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0277