Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydantoic Acid |
| CAS | 462-60-2 |
| Fórmula molecular | C3H6N2O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | hydantoic acid, n-carbamoylglycine, carbamoylglycine, glycoluric acid, n-carbamylglycine, glycine, n-aminocarbonyl, acetic acid, ureido, urea, carboxymethyl, 2-ureidoacetic acid, carbomoylglycine |
| Clave InChI | KZVRXPPUJQRGFN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(=O)O)NC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(carbamoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 118.092 |
| PubChem CID | 10020 |
| Mostrar más |