Learn More
Ansell Guantes de algodón con resistencia alta y revestimiento completo de nitrilo ActivArmr™ 27-602
Código de producto. 12660792 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12660792 8 12 pares
12670792 9 12 pares
12303619 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12660792 Proveedor Ansell N.º de proveedor 27602080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La exclusiva formulación de revestimiento de nitrilo de Ansell ofrece resistencia a materiales afilados/abrasivos, aceite y grasa. El diseño de alta resistencia es duradero y está certificado como limpio para la fabricación de metales y motores.
  • La exclusiva formulación de nitrilo de Ansell ofrece resistencia a materiales afilados y abrasivos.
  • Los guantes proporcionan una barrera  contra la grasa y el aceite que no se degrada.
  • Limpieza garantizada para la fabricación de metales y motores
  • Tres veces más duraderos que el cuero de alta resistencia
  • Más fuertes y flexibles que el PVC
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Estructura Cortado y cosido
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Azul, Natural
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Algodón
Tipo de producto Guantes con revestimiento por inmersión
Tamaño 8
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 27-602