Learn More
Ansell Guantes de trabajo de alta resistencia con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-600, puño de tejido
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Diseñados para ser muy resistentes para su uso en entornos que impliquen materiales abrasivos y ásperos
- Fabricados con tejido de algodón y tricot para un alto nivel de comodidad del usuario
- El exclusivo revestimiento de nitrilo proporciona una barrera de protección contra el aceite y la grasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?