Learn More
Ansell Guantes de trabajo de alta resistencia con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-600, puño de tejido
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Diseñados para ser muy resistentes para su uso en entornos que impliquen materiales abrasivos y ásperos
- Fabricados con tejido de algodón y tricot para un alto nivel de comodidad del usuario
- El exclusivo revestimiento de nitrilo proporciona una barrera de protección contra el aceite y la grasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | 3/4 sumergidos |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Mostrar más |