Learn More
Agua HyClone™, grado de biología molecular, Cytiva
Código de producto. 10787944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
100 ML
1000 ML
500 ML
6 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10787944 500 mL 500 ML
10275262 100 ml 100 ML
10307052 1000 ml 1000 ML
10247783 6 x 500 ml 6 PCS
10452915 6 x 1 l 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10787944 Proveedor HyClone products Cytiva N.º de proveedor SH30538.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones críticas que utilicen nucleótidos como ARN y ADN. El agua HyClone™ para biología molecular no contiene DEPC ni otros productos químicos carcinógenos.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH Desde 5,0 hasta 7,0
Cantidad 500 mL