Learn More
Agua HyClone™, grado de biología molecular, Cytiva
Código de producto. 10452915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
100 ML
1000 ML
500 ML
6 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10452915 6 x 1 l 6 PCS
10275262 100 ml 100 ML
10787944 500 mL 500 ML
10307052 1000 ml 1000 ML
10247783 6 x 500 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10452915 Proveedor HyClone products Cytiva N.º de proveedor SH30538.LS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones críticas que utilicen nucleótidos como ARN y ADN. El agua HyClone™ para biología molecular no contiene DEPC ni otros productos químicos carcinógenos.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 1 l