Learn More
Cytiva Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| Nombre IUPAC | refrigeración |
| Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
| Grado | EP/USP |
| Esterilidad | Sterile |
| Cantidad | 200 L |